PHOSPHATE BUFFER PH 7.2 AT 25'C 1 * 12 Pce
Référence P3288-12VL
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
PHOSPHATE BUFFER PH 7.2 AT 25'C 1 * 12 Pce
Référence P3288-12VL
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Frequently Bought Together
Ammoniaque 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes de test de l'acide péracétique, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes test nitrate/nitrite, Dosatest
Fournisseur: VWR Chemicals
Papiers indicateurs de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Paraffine, Point de solidification: 54 - 56 °C, Q Path® pour la microscopie
Fournisseur: VWR Chemicals
Kits de tests colorimétriques visuels, dureté totale, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes de test du nitrate, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Ammoniaque 25%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium hydroxyde, en pastilles, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acide formique ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Kits de tests, azote (total), tubes, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Sets de tests, tets de cellule DCO, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes de test du sulfite, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes de test du chlore (libre), MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes de test du peroxyde, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck