pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
4,00, ±0,01, rouge, 25 °C, Plastic bottle, 1×500 ml, 500 mL
Fournisseur: Merck
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
N° de catalogue B5020-500ML
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Certifications: Standardised against N.I.S.T. standard reference materials
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:500 mL
- Température de réference:25 °C
- Couleur:rouge
- Précision du pH:±0,01
- Info cdt:1×500 ml
- Valeur pH:4,00
- Cat. No.:B5020-500ML
- M-Clarity quality level:MQ100