pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
7,00, ±0,01, jaune, 25 °C, Plastic container with spigot, 1×gallon, 1 gal US
Fournisseur: Merck
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
N° de catalogue B4770-1GA
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
Certifications: Standardised against N.I.S.T. standard reference materials
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic container with spigot
- Cdt:1 gal US
- Température de réference:25 °C
- Couleur:jaune
- Précision du pH:±0,01
- Info cdt:1×gallon
- Valeur pH:7,00
- Cat. No.:B4770-1GA
- M-Clarity quality level:MQ100