ÖSE MICROLOOP D 5µL POURPRE STERILE/20 1 * 1.000 Pce
Catalog # MEDWMW705/20
Supplier: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
ÖSE MICROLOOP D 5µL POURPRE STERILE/20 1 * 1.000 Pce
Catalog # MEDWMW705/20
Supplier: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Frequently Bought Together
Tubes PCR, 0,2 ml, avec bouchon plat ou bombé, ABgene®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
VWR®, Pinces
Supplier: VWR Collection
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Supplier: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique
Supplier: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Supplier: VWR Collection
VWR®, Spreaders, L-shaped, Disposable
Supplier: VWR Collection
VWR®, Microtubes à centrifuger, haute performance
Supplier: VWR Collection
VWR®, Tubes PCR, 0,2 ml
Supplier: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
Supplier: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
VWR®, Mouchoirs en papier
Supplier: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Supplier: EPPENDORF
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Supplier: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Supplier: EPPENDORF