Bouchons, caoutchouc
35,0 mm, 31,0 mm, 38,0 mm
N° de catalogue HECH41590038
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Ø inférieur:31,0 mm
- Ø supérieur:38,0 mm
- Hauteur:35,0 mm
- Seq:09