Bouchons, caoutchouc
30,0 mm, 26,0 mm, 32,0 mm
N° de catalogue HECH41590032
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Datasheet
Spécifications
- Ø inférieur:26,0 mm
- Ø supérieur:32,0 mm
- Hauteur:30,0 mm
- Seq:07