Bouchons, caoutchouc
20,0 mm, 14,0 mm, 18,0 mm
N° de catalogue HECH41590020
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Datasheet
Spécifications
- Ø inférieur:14,0 mm
- Ø supérieur:18,0 mm
- Hauteur:20,0 mm
- Seq:04