Bouchons, caoutchouc
19,0 mm, 9,0 mm, 12,0 mm
N° de catalogue HECH41590011
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Ø inférieur:9,0 mm
- Ø supérieur:12,0 mm
- Hauteur:19,0 mm
- Seq:01