Micro pipettes, disposable, end-to-end
Not conformity certified, 2 µl
N° de catalogue HECH40551006
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Micro pipettes, disposable, end-to-end
N° de catalogue HECH40551006
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Aller à
Product Details & Documents
These disposable micro capillaries are calibrated to contain from end to end.
- With capillary holder (short tube with rubber teat)
- Filling and discharging can be effected with or without capillary holder
- Accuracy ≤ ±0,5 %
: 250 pieces per pack.
Spécifications
- Capacité:2 µl
- Désignation:Not conformity certified
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HECH40553001Capillary holder, short tube with rubber teat and stopper, length of glass tube approx. 35 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 3.40