[EN]SERUM REACTION VIALS, CLEAR, 50 ML 1 * 130 ST
Référence BROW152003
Fournisseur: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES
[EN]SERUM REACTION VIALS, CLEAR, 50 ML 1 * 130 ST
Référence BROW152003
Fournisseur: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES
Frequently Bought Together
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Short Thread Vials ND9
Fournisseur: VWR Collection
Acétonitrile, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Plaques CCM et BPL, couches de gel de silice 60 non modifié, en verre
Fournisseur: Merck
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Screw Neck Vials ND13
Fournisseur: VWR Collection
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Crimp Neck Vials ND11
Fournisseur: VWR Collection
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Isocratique pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Exhaust filters, V3.0
Fournisseur: S.C.A.T.