Test tubes
Test tubes
10 ml, 100 mm, 16 mm
  LPIT112018
Test tubes
  LPIT112018
Test tubes
Test tubes
10 ml, 100 mm, 16 mm
SFr. 449.00
1 * 2.000 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
PS, clear or PP, transparent. Universal tubes for a wide range of laboratory and production applications.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for sampling for laboratory testing.
  • Ø ext.:
    16 mm
  • Capacité:
    10 ml
  • Longueur:
    100 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..