SILVER NITRATE 99+% ACS REAGENT 1 * 25 g
Catalog # 209139-25G
Anbieter: Honeywell Chemicals
Frequently Bought Together
Pipettes de transfert
Anbieter: RATIOLAB
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
Anbieter: VWR Collection
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Anbieter: VWR Chemicals
Ethanol absolu absolu ≥99.5% USP, Ph. Eur.
Anbieter: VWR Chemicals
Éthanol 96% vol Ph. Eur.
Anbieter: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Gradient pour HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Anbieter: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Anbieter: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Anbieter: EPPENDORF