Columns, TSK-Gel® Amide-80
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Amide-80, 80 Å, 10 µm, 21,50 mm, 300 mm
N° de catalogue 554-1623
Columns, TSK-Gel® Amide-80
N° de catalogue 554-1623
Fournisseur:  
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Columns, TSK-Gel® Amide-80
Amide-80, 80 Å, 10 µm, 21,50 mm, 300 mm
Product Details & Documents
Stainless steel columns with non-ionic carbamoyl [-C(NH₂)O] groups on a silica gel basis suitable for the separation of hydrophilic and polar compounds.
Max. pressure: 150 kg/cm²
Organic solvents: 0–100%
pH: 2 to 7,5
Salt concentration: 100 mM
Temperature stability: 4 - 80 °C
Spécifications
  • Ø int.:
    21,50 mm
  • Granulométrie:
    10 µm
  • Taille de pore:
    80 Å
  • Désignation:
    Amide-80
  • Longueur:
    300 mm
  • Seq:
    14
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • TOYO0019308
    Guard cartridge holder for 2 mm I-Ø guard cartridges
    2,00 mm
    15 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 491.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • TOYO0021862
    Guard cartridge for 2 mm I-Ø columns
    2,00 mm
    10 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST - SFr. 450.00