Pelles, PharmaScoop
2500 ml, 215 mm, 185 mm
N° de catalogue 300-0153
Fournisseur:   BURKLE
Pelles, PharmaScoop
N° de catalogue 300-0153
Fournisseur:  BURKLE
Pelles, PharmaScoop
Pelles, PharmaScoop
2500 ml, 215 mm, 185 mm
Prix
SFr. 344.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable V4A (1.4401). La pelle PharmaScoop a été développée pour répondre aux exigences élevées de l'industrie pharmaceutique, comme décrit par exemple par les prescriptions de la FDA.
  • Conforme BPF
  • Poli haute brillance
  • Sans angles vifs, rainures ou stries dans lesquels des débris d'échantillons pourraient se coincer et falsifier le résultats des prélèvements suivants
La pelle répond à toutes les exigences pour une production et un prélèvement conformes aux BPF.
Spécifications
  • Ø:
    185 mm
  • Capacité:
    2500 ml
  • Longueur:
    215 mm
  • Seq:
    09