Pinces de précision
Pointes droites, courtes et fines, 2, 115 mm
N° de catalogue 232-0000
Fournisseur: OUTILS RUBIS
Aller à
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Pointes affûtées pour les applications nécessitant une précision maximale, comme la microscopie, l'anatomie, la biologie, la microbiologie et le génie génétique.
- Résistance à l'acide fluorhydrique et à l'acide nitrique
- 100% antimagnétiques
Documents
Spécifications
- Type:2
- Désignation:Pointes droites, courtes et fines
- Longueur:115 mm