Acétophénone ≥99%
Flacon Verre, 10.000 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acétophénone ≥99%
N° de catalogue A12727.0D
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 98-86-2
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 99%
CAS No.: 98-86-2
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5325
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 201-203°
Merck Reference: 14,73
MDL No.: MFCD00008724
Synonymes: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
- Numéro CAS:98-86-2
- Formule:C₈H₈O
- Numéro MDL:MFCD00008724
- Poids moléculaire:120.15 g/mol
- Index Merck:14,73
- Point d'ébullition:201…203 °C
- Point de fusion:19…20 °C
- Densité:1,030
- Point d'éclair:76 °C (169 °F)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:202-708-7
- UN:3334
- ADR:9,
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:10.000 mL



