Acétophénone ≥99%
Flacon Verre, 2.500 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acétophénone ≥99%
N° de catalogue A12727.0F
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 98-86-2
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 99%
CAS No.: 98-86-2
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5325
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 201-203°
Merck Reference: 14,73
MDL No.: MFCD00008724
Synonymes: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
- Numéro CAS:98-86-2
- Formule:C₈H₈O
- Numéro MDL:MFCD00008724
- Poids moléculaire:120.15 g/mol
- Index Merck:14,73
- Point d'ébullition:201…203 °C
- Point de fusion:19…20 °C
- Densité:1,030
- Point d'éclair:76 °C (169 °F)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:202-708-7
- UN:3334
- ADR:9,
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotOrganic Building Blocks and Intermediates
Notes d'application
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2.500 mL
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



