Combination pH electrodes, Orion™ Basic
Low maintenance gel combination with epoxy body and fluted guard, Orion™ Basic 9146BN, with removable bulb guard, 0 - 14, 0...+80 °C, Époxy, Gel, 12×120 mm, BNC, Orion™ Russell meters
N° de catalogue ORIO9146BN
Fournisseur: Thermo Orion
Aller à
Product Details & Documents
These pH electrodes are ideal for performing basic pH measurements quickly and reliably. Designed for use with Orion™ Russell meters.
- Can be used with any meter with BNC input
- For general purpose applications
Storage requirements: store in Orion pH electrode storage solution 910001.
Six months from date of purchase by buyer or 12 months from date of shipment from seller.
Spécifications
- Connexion:BNC
- Ø×L:12×120 mm
- Pour:Orion™ Russell meters
- Type:Orion™ Basic 9146BN, with removable bulb guard
- Désignation:Low maintenance gel combination with epoxy body and fluted guard
- Matière:Époxy
- Seq:02
- Électrolyte:Gel
- Température:0...+80 °C
- pH:0 - 14
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCdtDisponibilitéPrix
- 662-0768Solution de conservation pour électrode de pH, en flacon475 mLConnexion Pour la disponibilité1 * 475 mL - SFr. 85.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCdtDisponibilitéPrix
- 662-0753Étalon, spécialisé, PerpHecT Ag/AgCl, électrodes de pH micro et vertes rechargeables à jonction unique, électrodes ORP, 60 ml5Connexion Pour la disponibilité1 * 5 ST - SFr. 149.00