[EN]PLATINUM NET 2 PIECES TOC 500 1 * 2 Pce
N° de catalogue SHIM630-00105-01
Fournisseur: SHIMADZU
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Safety canisters
Fournisseur: S.C.A.T.
Électrodes de pH, SenTix® PLUS
Fournisseur: WTW
Lingettes pour tâches délicates, Kimtech™ Science
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
VWR®, Mouchoirs en papier
Fournisseur: VWR Collection
Colonnes HPLC, Chromolith®
Fournisseur: Merck
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
Accessoires pour balances Mettler
Fournisseur: Mettler - Toledo
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Deutrium furnace kit, GTA 120
Fournisseur: VARIAN
Accessoires pour titrimètres
Fournisseur: Mettler - Toledo
Cuvettes en plastique pour LICO
Fournisseur: Hach
Titration beakers
Fournisseur: Mettler - Toledo