Micropipettes monocanal, à volume fixe ou variable, Proline® Plus
Product Details & Documents
Pipettes de qualité présentant une conception et une technologie nouvelles et innovantes, combinant sécurité, ergonomie, efficacité de pipetage, étalonnage et entretien faciles. Elles sont dotées de filtres remplaçables à pointe conique, ce qui permet d'éviter toute contamination et tout endommagement des pipettes.
- Bonne ergonomie : conception de la poignée convenant aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers, affichage clair et facile à lire grâce à des chiffres grand format et des petits incréments, chargement et éjection aisés
- S'adaptent à la plupart des pointes de laboratoire les plus couramment utilisées grâce au col mince de l'éjecteur d'embout
- Technologie du piston permettant une force de pipetage minime
- Gamme de capacités à codage couleur pour faciliter le choix de la pipette
- Bonne résistance aux UV et aux produits chimiques ; isolation thermique des composants internes améliorant la précision et la reproductibilité
- Totalement autoclavables
Deux types de filtres sont proposés : filtre Safe-Cone Standard et Safe-Cone Plus. Il est recommandé d'utiliser le filtre Standard pour les applications générales et le filtre Plus pour les applications plus exigeantes, telles que la culture cellulaire, les analyses bactériennes et virales et la biologie moléculaire.
* Safe-Cone Plus.
Starter Kit 1 includes two Proline® Plus pipettes (0,1 - 3 µl / 0,5 - 10 µl), two pipette holders and one calibration tool for each pipette, two single-tray tip boxes, literature.
Starter Kit 2 includes three Proline® Plus pipettes (0,5 - 10 µl / 10 - 100 µl / 100 - 1000 µl), two pipette holders and one calibration tool for each pipette, three single-tray tip boxes, literature.
Starter Kit 3 includes three Proline® Plus pipettes (2 - 20 µl / 20 - 200 µl / 100 - 1000 µl), two pipette holders and one calibration tool for each pipette, three single-tray tip boxes, literature.
Delivery information: les pipettes monocanaux Proline® Plus sont fournies avec un outil d'étalonnage, de la graisse autoclavable, une pointe, des filtres Safe-Cone (>10 µl), une pince, un manuel d'utilisation et un certificat de contrôle qualité.
Des sets de démarrage sont également disponibles.
Spécifications
- Volume:5 µl
- Seq:10
- Précision:±1,30 %
- Imprécision:<1,20 %
- Pour pointe:10 µl
- Avec filtre(s) Safe-Cone:—
- Cat. No.:613-5168
- Certification environnementale:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 613-4072Filtres Safe-Cone, Standard, Ø 1,83 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 50 ST - SFr. 53.20
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 613-4070Filtres Safe-Cone, Standard, Ø 3,15 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 50 ST - SFr. 53.20
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 613-4068Filtres Safe-Cone, Standard, Ø 6,73 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 50 ST - SFr. 53.20
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 613-4071Filtres Safe-Cone, Standard, Ø 2,51 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 50 ST - SFr. 53.20
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 613-4069Filtres Safe-Cone, Standard, Ø 5,33 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 50 ST - SFr. 53.20
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix