Boîtes pour lames
vert, PS, 100, 172×172×31 mm
N° de catalogue GLWAK99G
Fournisseur: GLW
Aller à
Product Details & Documents
Boîtes de rangement de haute qualité, pour lames de microscopie.
Conçues pour le stockage, le transport et la congélation de lames dans les domaines de la science, de l'industrie et de la biotechnologie.
Spécifications
- Nbre de lames:100
- Couleur:vert
- Matière:PS
- Seq:12
- l×p×h:172×172×31 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurMatièreDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurMatièreDisponibilitéPrix
- GLWAZK15Divider for slides and coverslips of special sizesblancPSConnexion Pour la disponibilité1 * 1 Un. - 6.50 SFr.