Bote 10 x 10, noir, 140 x 153 x 53 mm, compartiments de 12,5 x 12,5 mm, en polypropylne, autoclavable 121c et congelable -90 c 1 * 1 Pce
Katalognr. 479-1527
Supplier: GLW
Bote 10 x 10, noir, 140 x 153 x 53 mm, compartiments de 12,5 x 12,5 mm, en polypropylne, autoclavable 121c et congelable -90 c 1 * 1 Pce
Katalognr. 479-1527
Supplier: GLW
Frequently Bought Together
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Supplier: VWR Collection
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Supplier: KIMBERLY CLARK
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Supplier: HEATHROW
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
VWR®, Mouchoirs en papier
Supplier: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Supplier: VWR Collection