Face shield
Visière pour montage sur casque, avec adaptateur, Antibuée, Acétate de cellulose
N° de catalogue 111-8231
Fournisseur: UVEX
Product Details & Documents
These polycarbonate and cellulose acetate visors can be attached to helmets by using a length adapter and can be locked in three positions.
- Robust visor with specially developed adapter for attachment to side helmet slots
- Extremely lightweight plastic design
- Material thickness: 1 mm
Informations de commande: Visors are supplied with adapter but without helmet. Visors are compatible with helmets uvex airwing.
Spécifications
- Type:Antibuée
- Désignation:Visière pour montage sur casque, avec adaptateur
- Matière:Acétate de cellulose
- Seq:01
Complementary Products
Informations sur le produit
- N° de catalogueCouleurDésignationDisponibilitéPrix