Mélangeurs Vortex programmables, série Genie
Product Details & Documents
Mêmes caractéristiques que le Vortex-Genie® 2 original, avec en plus une fonction de programmation. Ces mélangeurs vortex robustes et fiables sont dotés d'un moteur durable, d'un boîtier métallique solide et de pieds en caoutchouc qui les empêchent de "marcher". Le Vortex-Genie® Pulse est idéal pour les applications nécessitant une action plus agressive que le vortexage standard.
- Ces mélangeurs vortex offrent précision, reproductibilité et répétabilité
- Les modèles sont dotés d'un contrôle et d'un affichage numériques de la vitesse, du temps et du délai 'RUN/STOP', pour la reproductibilité et la précision, avec affichage de la vitesse réelle
- Ils peuvent également être utilisés comme mélangeurs vortex "continus" standard
- La véritable action pulsée de Vortex-Genie® Pulse (mélange par intervalles) produit plus de collisions et de mouvements aléatoires
- La durée variable de marche/arrêt permet un mélange rapide par impulsions ou par intervalles avec le Vortex-Genie® Pulse
- Garantie de 2 ans
Mélange numérique par vortex comme dans le Vortex-Genie original. La programmation permet d'obtenir des résultats précis et reproductibles, en particulier pour l'utilisation de kits ou de protocoles répétitifs. La fonction d'impulsion du Vortex-Genie Pulse permet une pulsation rapide ou un mélange "on/off " minuté pour un mélange par intervalles, avec les avantages d'une interruption du vortex pour obtenir un meilleur mélange.
Les deux unités acceptent tous les accessoires Vortex-Genie 2. Optimisées pour une utilisation avec des accessoires à grande vitesse.
Informations de livraison: Le Vortex-Genie 2 numérique et le Vortex-Genie Pulse sont fournis avec une coupelle amovible standard pour les tubes à essai simples et une plate-forme standard de 76 mm adaptée aux béchers, aux flacons et aux tubes à essai multiples. Le Vortex-Genie 2 numérique de ABI est fourni avec un adaptateur de microplaque et des bandes. Le Vortex-Genie® Pulse est fourni avec une coupelle amovibe standard à changement rapide pour les tubes à essai simples et une plate-forme de 76 mm adaptée aux béchers, aux flacons et aux tubes à essai multiples. L'appareil peut être utilisé avec d'autres accessoires Vortex-Genie en option, qui doivent être achetés séparément
Attention: * En fonction de la vitesse
** Le kit de démarrage pour échantillons multiples se compose d'une plate-forme de 152 mm, d'un insert en mousse pour 60 microtubes et d'un insert en mousse pour 1 microplaque standard
*** Le grand kit d'échantillons est idéal pour mélanger béchers, flacons et grands tubes. Le set consiste d'une plateforme encastrée, de 2 élastiques, d'un insert en mousse vierge, d'un insert en mousse pour 4 tubes de 29-37 mm, pour 8 tubes de 14-29 mm et pour 12 tubes de 9-16 mm
**** L'accessoire pour petits tubes/ampoules permet un mélange vigoureux de bout en bout jusqu'à quatre tubes ou ampoules de 15-17 mm Ø
***** L'accessoire pour grands tubes/ampoules permet un mélange vigoureux de bout en bout jusqu'à quatre tubes ou ampoules de 10 à 17 mm Ø
Spécifications
- Désignation:Vortex-Genie 2 numérique, 230 V, prise CH
- Capacité max.:500 ml
- Cat. No.:444-0883
- Poids:4 kg
- Orbit:3,5 mm
- Alimentation:230 V
- Gamme de vitesse:500 - 2850 min⁻¹
- Mouvement d'agitation:Orbital
- L×P×H:122×165×165 mm
- Modèle:Vortex-Genie® 2, numérique
- Minuterie:1 - 99 min ou en continu
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-1049Porte-tube vertical, 50 ml (pour tubes 6×50 ml)2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 242.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5919Insert en mousse 1 microplaque pour support Ø 150 mmModèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - SFr. 106.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- SCII504-0232-00Deepwell microplate foam insert (2). Require 6-inch platformVortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseConnexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - SFr. 129.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5905Support rond Ø 150 mm, sans insertModèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 86.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5904Multiple Starter Kit*Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 192.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5916Support encastréModèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 233.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-1052Porte-microtubes vertical, 15 ml et 50 ml (pour tubes 6×50 ml, 6×15 ml et 12 microtubes)2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 335.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-1047Porte-tubes vertical à haute vitesse, 15 ml (pour tubes 6×15 ml)2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 254.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5902Plateau Ø 75 mm sans couvercle caoutchoucModèles Vortex-GenieConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 61.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5914Insert en mousse 12 tubes Ø 9 − 16 mm (pour support encastrée)Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - SFr. 47.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-0775Support couronne 12 microtubes à vis 2,0 ml (adapté au support TurboMix)Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 138.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-1046Porte-tubes vertical à haute vitesse, 50 ml (pour tubes 3×50 ml)2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 225.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-9162Grand support pour 4 ampoule/tube****Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 340.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-1043Porte-tubes horizontal, 50 ml (pour tubes 6×50 ml)2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 242.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- SCII0K-0513-900Deux bandes élastiques de rechange2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 KIT - SFr. 14.30
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5917Inserts en mousse assortis (vide, 9 − 16 mm, 14 − 29 mm et 29 − 37 mm), 1 de chaque pour support encastréModèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 4 ST - SFr. 97.90
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- SCIISI-0513Adaptateur pour microplaques pour biosystèmes appliqués2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 233.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5903Couvercle caoutchouc pour plateau Ø 75 mmModèles Vortex-GenieConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 59.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-9161Grand support pour 4 ampoule/tube***Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 233.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-1051Porte-microtubes vertical (pour 24 microtubes)2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 305.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-1048Porte-microtubes vertical à haute vitesse (pour 9 microtubes)2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 284.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5915Bandes élastiques de fixation pour support encastréModèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - SFr. 14.30
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5912Insert en mousse 4 tubes Ø 14-20 mm et 4 tubes Ø 20-29 mm pour support encastréModèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - SFr. 47.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5913Insert en mousse non perforé pour support encastréModèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - SFr. 47.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5911Insert en mousse 4 tubes Ø 29 − 37 mm pour support encastréModèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - SFr. 47.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-0061Insert double étage pour microplaque pour support Ø 150 mmModèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 120.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- SCII0K-0236-408Fermeture inférieure avec kit de vis2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 85.50
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- SCIISI-HP524Horizontal plastic clip microtube holder (for 24 microtubes)Vortex-Genie® 2, Vortex-Genie® pulseConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 299.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-0060Kit grand modèle**Modèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 340.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-1050Porte-tube vertical, 15 ml (pour tubes 12×15 ml)2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 275.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5901Cupule standard de remplacementModèles Vortex-Genie, Disruptor-GenieConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 59.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-1045Porte-microtubes horizontal (pour 24 microtubes)2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 305.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-1044Porte-tubes horizontal, 15 ml (pour tubes 12×15 ml)2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 275.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-0724Support TurboMix pour 12 microtubes à bouchon clipsable ou à vis de 1,5/2 mlVortex Genie 2 et Vortex PulseConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 470.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-5921Insert en mousse 60 microtubes pour support Ø 150 mmModèles Vortex-Genie sauf Vortex-Genie 1Connexion Pour la disponibilité1 * 2 ST - SFr. 103.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- 444-0443Plate-forme avec capot en caoutchouc, 3 pouces2 mélangeurs Vortex-Genie® et impulsion Vortex-Genie®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 95.20