Pipette tips
Pipette tips
Standard, 2 - 200 µl, -, Jaune, Gilson®, Portoir
N° de catalogue KART9585
Fournisseur:   KARTELL
Pipette tips
N° de catalogue KART9585
Fournisseur:  KARTELL
Pipette tips
Pipette tips
Standard, 2 - 200 µl, -, Jaune, Gilson®, Portoir
Prix
109.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 960 ST
Product Details & Documents
These tips are recommended for use with the Kartell automatic micropipettes but deliver excellent results even if used with the most other micropipette brands available on the market.
  • High clarity and excellent water-repellent properties designed to keep sample retention within the tip to a minimum
  • Precise centering of the orifice at the end of the tip guarantees reliable directionality of the sample when delivered
  • Tips in racks come with snap-on lid
  • Boxes containing 'macro' tips (5000 μl and 10000 μl) have a sliding horizontal cover
  • Containers and tips are autoclavable to +121 °C for 20 minutes
Spécifications
  • Emballage:
    Portoir
  • Stérile:
    -
  • Volume:
    2 - 200 µl
  • Seq:
    13
  • Style de pointe:
    Standard
  • Couleur de pointe:
    Jaune
  • Pour l'utilisation avec:
    Gilson®
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..