Entonnoirs, à usage unique
78 mm, 30 mm, 5,3 mm, 65 mm
N° de catalogue SIMPF490-4
Fournisseur: Simport Scientific
Aller à
Product Details & Documents
These disposable funnels are made of either polystyrene or polypropylene. Both are tapered at a 60° angle with inside fluting.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- PP funnels are autoclavable
Spécifications
- Longueur:78 mm
- Seq:04
- Ø int. supérieur:65 mm
- Ø ext. tige:5,3 mm
- Longueur tige:30 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..