Entonnoirs, à usage unique
Entonnoirs, à usage unique
69 mm, 25 mm, 5,3 mm, 55 mm
N° de catalogue SIMPF490-3
Fournisseur:   Simport Scientific
Entonnoirs, à usage unique
N° de catalogue SIMPF490-3
Fournisseur:  Simport Scientific
Entonnoirs, à usage unique
Entonnoirs, à usage unique
69 mm, 25 mm, 5,3 mm, 55 mm
Prix
SFr. 46.30
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These disposable funnels are made of either polystyrene or polypropylene. Both are tapered at a 60° angle with inside fluting.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • PP funnels are autoclavable
Spécifications
  • Longueur:
    69 mm
  • Seq:
    03
  • Ø int. supérieur:
    55 mm
  • Ø ext. tige:
    5,3 mm
  • Longueur tige:
    25 mm