Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
50 ml, 0,1 ml, 0,045 ± ml
N° de catalogue BURK9695-1050
Fournisseur:   BURKLE
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
N° de catalogue BURK9695-1050
Fournisseur:  BURKLE
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
50 ml, 0,1 ml, 0,045 ± ml
Prix
SFr. 105.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, class B.
  • Adjusted for Ex
  • Blue ring graduations, Schellbach stripe
  • Precise dosing using the press button, exact fine titration with the micro-screw and precise discharge jet
Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385).
Certifications: Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385).
Spécifications
  • Capacité:
    50 ml
  • Division:
    0,1 ml
  • Tolérance:
    0,045 ± ml
  • Cat. No.:
    BURK9695-1050
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BURK9695-0040
    Spare nozzle, PP
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 3.70
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Capacité
    Disponibilité
    Prix
  • BURK9695-0528
    Bouchon sans tube d'alimentation pour flacon de 1000 ml
    __
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 2.30