Microtubes à centrifuger
1,5 ml, incolore, avec couvercle à charnière, graduée, fond conique, non stériles
N° de catalogue HEATHS4323
Fournisseur: HEATHROW
Aller à
Product Details & Documents
PP, graduated, with flat caps.
- Autoclavable
- DNase, RNase and pyrogen free
Documents
HEATHS4323K_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Type:avec couvercle à charnière
- Version:graduée, fond conique, non stériles
- Capacité:1,5 ml
- Couleur:incolore