INOCULATEUR 1µL STERILE/10 EMBOUT ROND 1 * 2.000 Pce
DELT302703
: DELTALAB
Frequently Bought Together
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique
: VWR Collection
VWR®, Tubes PCR, 0,2 ml
: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
: VWR Collection
VWR®, Mouchoirs en papier
: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
: EPPENDORF
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
: EPPENDORF
VWR®, Gants en latex
: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
: EPPENDORF