[EN]VIALKIT 1,5ML 1 * 100 ST
Référence BROW154921
Fournisseur: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES
Frequently Bought Together
VWR®, Short Thread Vials ND9
Fournisseur: VWR Collection
Air valves for safetycaps generation 2.0
Fournisseur: S.C.A.T.
Gel de silice, Pore size: 60 Å 0.063-0.200 mm (70-230 mesh ASTM) pour la chromatographie sur colonne, Millipore®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Plaques CCM et BPL, couches de gel de silice 60 non modifié, en verre
Fournisseur: Merck
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Crimp Neck Vials ND11
Fournisseur: VWR Collection
Eau, LiChrosolv® pour la chromatographie, pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
VWR®, Screw Neck Vials ND13
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, bouchons à sertir pour flacons à col à sertir ND11
Fournisseur: VWR Collection
JOINT COUVERCLE AUTOCLAVE TIMO ET KOCK 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Exhaust filters, V3.0
Fournisseur: S.C.A.T.
VWR®, Snap Cap Vials
Fournisseur: VWR Collection