[EN]SCREWCAP BUT/TEF G15 1 * 100 ST
Catalog # BROW150932
Supplier: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES
Frequently Bought Together
VWR® Sample Vials
Supplier: VWR Collection
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Short Thread Vials ND9
Supplier: VWR Collection
Acétonitrile, LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Supplier: Merck
VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Crimp Neck Vials ND11
Supplier: VWR Collection
VWR®, Pipettes Pasteur
Supplier: VWR Collection
Microtubes à centrifuger, 0,5 ml
Supplier: Brand
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
[EN]VIALS SCREW TOP 12ML 17X61MM 1 * 100 ST
Supplier: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES