[EN]SAMPLE VIALS 24ML 1 * 100 ST
Catalog # BROW150906
Supplier: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES
Frequently Bought Together
VWR®, Milieux de culture prêts à l'emploi, en flacons
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Crimp Neck Vials ND11
Supplier: VWR Collection
VWR®, Short Thread Vials ND9
Supplier: VWR Collection
VWR®, Syringe Filters
Supplier: VWR Collection
VWR®, Mouchoirs en papier
Supplier: VWR Collection
VWR®, Gants en nitrile
Supplier: VWR Collection
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Supplier: VWR Collection
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Silikon/PTFE-Septa 1 * 100 ST
Supplier: BROWN CHROMATOGRAPHY SUPPLIES