Pipettes Pasteur, pointe fine Samco™
Avec pointe fine étendue et ampoule standard, 5,8 ml, 55, 3,3 ml, 4,6 mm, 147 mm, -, 500/paquet
N° de catalogue SAMC232-11
Fournisseur: SAMCO
Pipettes Pasteur, pointe fine Samco™
N° de catalogue SAMC232-11
Fournisseur: SAMCO
Aller à
Product Details & Documents
Ces pipettes aux pointes fines et aux ampoules intégrées sont idéales pour une distribution précise de petites gouttes dans des conteneurs de petits volumes.
- Fabriquées en PE incassable, non toxique
- La surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines précieuses due à la liaison
- Possibilité de procéder à une congélation dans l'azote liquide ou à un scellement thermique à des fins de stockage
- Parfaites pour enlever des couches de cellules et séparer des échantillons de sang
Documents
Spécifications
- Ø ext.:4,6 mm
- Emballage:500/paquet
- Stérile:-
- Capacité:5,8 ml
- Désignation:Avec pointe fine étendue et ampoule standard
- Longueur:147 mm
- Seq:03
- Gouttes par ml:55
- Volume d'aspiration:3,3 ml
- Cat. No.:SAMC232-11
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact