Spinner flasks, adjustable hanging bar
500 ml, Centre neck 100 mm, side arm 45 mm, 110×185 mm
N° de catalogue BELC1967-00500
Marketsource
Fournisseur:   BELLCO GLASS
Spinner flasks, adjustable hanging bar
N° de catalogue BELC1967-00500
Fournisseur:  BELLCO GLASS
Marketsource
Spinner flasks, adjustable hanging bar
Spinner flasks, adjustable hanging bar
500 ml, Centre neck 100 mm, side arm 45 mm, 110×185 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spinner flasks, made of borosilicate glass,with PTFE impeller assembly.
  • Height adjustable impeller
  • Impeller assembly rides on glass bearing for friction free operation
  • Flat bottom
The hanging bar spinner flasks have black phenolic rubber-lined central and sidearm caps for 25 and 50 ml flasks.
Spécifications
  • Ø×h:
    110×185 mm
  • Capacité:
    500 ml
  • Seq:
    04
  • Col:
    Centre neck 100 mm, side arm 45 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BELC1969-71000
    Glass shaft, for 1000 ml flasks
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 6.67
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BELC1965-90100
    Cap assembly, for 500 - 3000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fitting
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 84.54
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BELC1969-73000
    Glass shaft, for 3000 ml flasks
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 10.78
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BELC1965-90070
    Cap assembly, for 100 - 500 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fitting
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 83.66