ADN polymérase TEMPase Hot Start
ADN polymérase TEMPase Hot Start, 5 U/µl, avec tampon Key 10X, tampon Combinaison 10X et MgCl2, 2.500 EU
N° de catalogue 733-1333
Fournisseur:   VWR Chemicals
ADN polymérase TEMPase Hot Start
N° de catalogue 733-1333
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
ADN polymérase TEMPase Hot Start
ADN polymérase TEMPase Hot Start
ADN polymérase TEMPase Hot Start, 5 U/µl, avec tampon Key 10X, tampon Combinaison 10X et MgCl2, 2.500 EU
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 781.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.500 UE
Product Details & Documents
Les polymérases ADN TEMPase Hot Start VWR® sont très stables, avec une plus grande spécificité, une sensibilité plus élevée et de meilleurs rendements par rapport aux polymérases ADN standard. Grâce à ces caractéristiques, elles sont particulièrement adaptées à la détection des cibles peu abondantes. D'autres utilisations concernent le dépistage, l'amplification de séquences riches en GC, la PCR multiplexe et la PCR et la qPCR directe. L'ADN polymérase sans glycérol TEMPase Hot Start est également disponible pour l'automatisation et la lyophilisation.
Le kit de modèles riches en GC est spécialement conçu pour les séquences difficiles riches en GC. Combinés à TEMPase, les tampons GC I et II favorisent une excellente amplification. Le kit est conçu pour les test initiaux, avant utilisation de l'un des mélanges GC-TEMPase 2X Master.
 : les polymérases ADN VWR® TEMPase comprennent généralement deux tampons différents, un tampon principal et un tampon de combinaison, adaptés aux différentes exigences de la PCR. Le tampon principal (NH⁴⁺) permet d'obtenir une plus grande amplification du signal (haut rendement) et réduit la nécessité d'optimiser la concentration en Mg²⁺ ou la température de recuisson dans la plupart des systèmes avec modèles d'amorce. Le tampon de combinaison est un mélange de K⁺ et NH⁴⁺. Il associe une haute spécificité à un bon rendement du produit et une grande tolérance à l'optimisation des températures de recuisson et des concentrations en Mg²⁺ grâce à sa formulation équilibrée d'ammonium et de potassium. Chaque tampon contient 15 mM de MgCl? (1,5 mM de volume final). Du MgCl? supplémentaire est inclus dans un flacon séparé pour faciliter l'optimisation.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    2.500 EU
  • Désignation:
    ADN polymérase TEMPase Hot Start, 5 U/µl, avec tampon Key 10X, tampon Combinaison 10X et MgCl<sub>2</sub>
  • Systèmes:
    2500
  • Désignation:
    TEMPase HotStart DNA Polymerase 5U/µl 2500 units
  • Démarrage à chaud:
    Chemically modified
  • Concentration:
    5 U/µl
  • Cat. No.:
    733-1333
  • Format:
    Enzyme with/without buffer
  • Conditions de stockage:
    – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
  • Composition du tampon:
    10x Key Buffer, 10x Combination Buffer and 25 mM MgCl2
  • Taille:
    5 x 0.1 ml + 15 x 1.5 ml
  • Activité exonucléase:
    5’→3’
  • Processivity:
    Standard
  • Product overhang:
    3'A
  • Application:
    Multiplex
  • Haute fidélité:
    Non
  • Taille de l'amplicon:
    ≤ 5kb
Spécifications