Bases trépied
Base trépied, 0,68 kg, 80 mm
241-0377
Revêtement acier pulvérisé
- Avec trou fileté M10
- Pas de tige support
- Pieds en caoutchouc antidérapant pour une stabilité optimale
- Désignation:Base trépied
- Longueur branche:80 mm
- Poids:0,68 kg
Revêtement acier pulvérisé