Accessoires
Écouvillon, PVC/acier inoxydable, 50 mm Ø, longueur 3000 mm
N° de catalogue 300-0111
Fournisseur: BURKLE
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Écouvillon, PVC/acier inoxydable, 50 mm Ø, longueur 3000 mm
- Seq:6