PIG® mini drip deck
PIG® mini drip deck
Mini drip deck, 5,6 L, 430×305×100 mm
N° de catalogue 121-0535
Fournisseur:   NEW PIG
PIG® mini drip deck
N° de catalogue 121-0535
Fournisseur:  NEW PIG
PIG® mini drip deck
PIG® mini drip deck
Mini drip deck, 5,6 L, 430×305×100 mm
Prix
SFr. 65.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
If containers leak, drip or crack, make sure a Mini Drip Deck with built-in sump is in position to catch the liquid.
  • Translucent sidewalls let you easily inspect fluid level in sump
  • Compact size fits on tabletop or counter; ideal for use in labs
  • Pour spout for easy draining
Chemical-resistant polyethylene tray features built-in sump containment to trap leaks and drips whilst you work.
Attention: En cas d'utilisation de ce produit avec des liquides inflammables, lire les réglementations relatives au stockage et à la manipulation des liquides inflammables et à la sécurité de cette application, notamment les vapeurs inflammables, les décharges statiques et les sources de chaleur.
Spécifications
  • Capacité:
    5,6 L
  • Désignation:
    Mini drip deck
  • l×p×h:
    430×305×100 mm