Mini-pictograms
Hazard labels, MINIPIC 1705, Vinyle, noir sur jaune, 15×15 mm, 54 labels/sheet
N° de catalogue BRDY286798
Fournisseur: Brady
Aller à
Product Details & Documents
These labels are made from transparent vinyl film with permanent adhesive and are specifically designed to be put on your emergency plans.
Spécifications
- Couleur:noir sur jaune
- Désignation:Hazard labels
- Dimensions:15×15 mm
- Matière:Vinyle
- Seq:05
- Modèle:MINIPIC 1705
- Emballage:54 labels/sheet