Dissolved oxygen meter, Pro20
The Pro20 dissolved oxygen meter is a rugged, handheld instrument for dissolved oxygen measurements. The meter can be used in the lab or in the field. User-replaceable sensors and cables and the convenient One Touch Cal feature makes it extremely user friendly.
- Fast response times with polarographic or galvanic dissolved oxygen sensors
- Internal barometer for highest accuracy
- Choose field DO sensors (polarographic or galvanic) or lab BOD probe for BOD in wastewater
- One Touch Cal calibrates within 3 seconds with the push of a button
- Stores 50 data sets
: Meter only: Instrument, cables and dissolved oxygen probe need to be ordered separately. No probe is included with the meter.
Kits: The two kits are supplied with Pro20 meter, soft-sided carrying case, 4-meter field cable and either galvanic or polarographic DO probe.
- Désignation:Pro20 meter, basic unit only without probe
- Poids:0,475 (with batteries)
- Oxygène dissous - saturation:0 - 500 %
- Alimentation:2 alkaline C-cells providing 450 hours of battery life
- Compensation de température:0...45 °C
- Gamme de température:–5...+55 °C
- Acquisition des données - Capacité:50 data sets
- L×P×H:83×56×216 mm
- OD Concentration:0 - 50 mg/L
- Temps de réponse:95% in 8 seconds
- Oxygène dissous - Type de sonde:Field sensors (Polarographic or galvanic); lab BOD probe
- Oxygène dissous - Correction de salinité:0 - 70 ppt
- Modèle:Pro20
- Cat. No.:YSIA6050020
- Exactitude de la températue:±0,2 °C (±0,3 °C for cables longer than 45 m)
- Connexions:MS (military spec) waterproof with bayonet lock
- Oxygène dissous - Gamme de pression barométrique:400 - 999,9 mmHg
- OD Etalonnage:OneTouch Cal
- OD Précision:± 2% of the reading or ±0.2 mg/L, whichever is greater (0 - 20 mg/l); ± 6% of the reading (20 - 50 mg/l)
± 2% of the reading or ±2% air saturation, whichever is greater (0 - 200%); ± 6% of the reading (200 - 500%) - Affichage:Graphic, backlit display
- Oxygène dissous - Résolution:0,01 or 0,1 mg/L (user selectable)
0,1% or 1% air saturation (user selectable) - Détermination dela température:0,1 °C
- Conformités:IP 67
Accessories
- Désignation
- YSIA60520-100Câble pour sonde à oxygène dissous/température, 100 m, inclut un kit de gestion de câbles, pour appareils de mesure Pro Plus ou Pro201 * 1 ST - 1 630.00 SFr.
- Désignation
- YSIA60520-30Câble pour sonde à oxygène dissous/température, 30 m, inclut un kit de gestion de câbles, pour appareils de mesure Pro Plus ou Pro201 * 1 ST - 1 040.00 SFr.
- Désignation
- YSIA60520-10Câble pour sonde à oxygène dissous/température, 10 m, inclut un kit de gestion de câbles, pour appareils de mesure Pro Plus ou Pro201 * 1 ST - 683.00 SFr.
- Désignation
- YSIA60520-4Câble pour sonde à oxygène dissous/température, 4 m, inclut un kit de gestion de câbles, pour appareils de mesure Pro Plus ou Pro201 * 1 ST - 574.00 SFr.
- Désignation
- YSIA60520-1Câble pour sonde à oxygène dissous/température, 1 m, pour appareils de mesure Pro Plus ou Pro201 * 1 ST - 539.00 SFr.
- Désignation
- YSIA605780Sonde DBO à agitation automatique, version 115 V, avec câble de 1,5 m, un kit de 6 membranes de bouchon à vis de rechange et solution1 * 1 ST - 1 570.00 SFr.
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- 665-0092Kit de membranes de bouchon pour OD, avec 6 membranes de bouchon à vis de rechange, disque abrasif et solution d'électrolytes, pour capteurs polyrographiques de la série Pro1 * 6 ST - 138.00 SFr.
- Désignation
- YSIA603162Mallette de transport à doublure souple, petite taille, pour tous les appareils de mesure série Pro1 * 1 ST - 205.00 SFr.