Lames micro-array, HTA™ Slides
Les lames HTA™ ont les mêmes dimensions que les lames en verre standard 25×75 mm. La lame HTA™ Slide I s'utilise pour le traitement d'un échantillon. La lame HTA™ Slide 12 est divisée en 12 compartiments plats, chacun équipé d'une surface inscriptible de 6×6 mm et d'un rebord bas de 0,5 mm. Elle permet de traiter 12 échantillons simultanément.
- Surface multifonctionnelle, Amino 3D, Aldéhyde 3D ou Epoxy 3D
- Rebord bas du puits de 0,5 mm
- Faible auto-fluorescence
- En plastique pour micro-arrays haut rendement
La lame HTA™ Slide 12 peut associer les avantages d'une microplaque universelle avec des micro-arrays pour les applications de diagnostic grâce à une géométrie de puits identique à celle d'une microplaque standard à 96 puits.
- Nb de puits:12
- Désignation:3-D amino microarray slides
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..