Charts
Charts
C207, +7...+32 °C, 24 heures
N° de catalogue 620-1499
Fournisseur:   DICKSON
Charts
N° de catalogue 620-1499
Fournisseur:  DICKSON
Charts
C207, +7...+32 °C, 24 heures
Prix
SFr. 117.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 60 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    C207
  • Seq:
    103
  • Plage de mesure:
    +7...+32 °C
  • Durée d'enregistrement:
    24 heures