Accessories for data loggers, Dickson®
Accessories for data loggers, Dickson®
DicksonWare™ software and USB cable, for data loggers
  620-1515
 :   DICKSON
Accessories for data loggers, Dickson®
  620-1515
 :  DICKSON
Accessories for data loggers, Dickson®
DicksonWare™ software and USB cable, for data loggers
SFr. 251.00
1 * 1 ST
DicksonWare™ software (incl. USB or serial cable) is needed for setting up Dickson loggers. They enable viewing and downloading data, and resetting the logger to the factory settings.
  • Désignation:
    DicksonWare™ software and USB cable, for data loggers
  • Cat. No.:
    620-1515
  • Interface:
    USB
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..