Test tubes, flat bottom
Test tubes, flat bottom
43 mm, 11 mm, 0,8 mm
Codice catalogo SCERB404311000812
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
Codice catalogo SCERB404311000812
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
43 mm, 11 mm, 0,8 mm
Price
SFr. 127.00
Log in per disponibilità
1 * 200 ST
Specifiche
  • Ø ext.:
    11 mm
  • Épaisseur de paroi:
    0,8 mm
  • Longueur:
    43 mm
  • Seq:
    03