Cuves à échantillons
Cuve rectangulaire, 20 ml, 50 mm, Verre optique
Catalog # HACHLZP167
Supplier: Hach
Jump to:
Product Details & Documents
Cuves à échantillons spécialement conçues pour une utilisation avec les photomètres.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifications
- Trajet optique:50 mm
- Volume:20 ml
- Matière fenêtre:Verre optique
- Désignation:Cuve rectangulaire
- Seq:21