Microplaques, 96 puits
Microplaque de 96 puits, fond en F (puits en cheminée), MICROLON® 200, 25 - 340 µl, 392 µl
N° de catalogue 738-0017
Fournisseur: Greiner Bio-One
Microplaques, 96 puits
N° de catalogue 738-0017
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à
Product Details & Documents
En PS transparent, sans couvercle. Conçues pour les méthodologies ELISA, ces plaques sont disponibles avec des surfaces à couplage élevé offrant une plus grande capacité de liaison des protéines pour les protéines polaires (MICROLON® 600) ou des surfaces à couplage moyen, plus hydrophobes et donc mieux adaptées aux protéines non polaires et aux peptides (MICROLON® 200).
- Disponibles dans différents profils de puits : fond en U, en V, en F (standard), en F (cheminée) ou demi-surface
- Exempts de DNase, RNase et d'ADN humain, apyrogènes
Documents
Spécifications
- Désignation:Microplaque de 96 puits, fond en F (puits en cheminée), MICROLON® 200
- Seq:07
- Volume réactionnel:25 - 340 µl
- Volume total:392 µl
- Cat. No.:738-0017
- Profil de puits:Fond F (type cheminée)
- Certification environnementale:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Volume puits:392 µl
- Volume de travail:25 - 340
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact