Density hydrometers
Density hydrometers
0,600 - 2,000 g/ml, 0,002 g/ml, 280 mm
N° de catalogue GERI0119
Fournisseur:   GERING
Density hydrometers
N° de catalogue GERI0119
Fournisseur:  GERING
Density hydrometers
Density hydrometers
0,600 - 2,000 g/ml, 0,002 g/ml, 280 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 7 ST
Product Details & Documents
Hydrometers for density measurements.
Spécifications
  • Longueur:
    280 mm
  • Seq:
    008
  • Division:
    0,002 g/ml
  • Plage de mesure:
    0,600 - 2,000 g/ml