Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Pilons

Pilons

Glazed finish, 30 mm, 125 mm
Katalognr. BIBB718347R
Anbieter:   SciLabware
Pilons
Katalognr. BIBB718347R
Anbieter:  SciLabware
Pilons
Pilons

Glazed finish, 30 mm, 125 mm

Preis
SFr. 61.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

En verre borosilicaté.

Technische Daten
  • Ø tête:
    30 mm
  • Désignation:
    Glazed finish
  • Longueur:
    125 mm
  • Seq:
    03