Kits de synthèse d'ADNc, qScript™
qScript™ cDNA Synthesis Kit, 100 réactions, 100 Assays
N° de catalogue 733-1174
Fournisseur:   Quantabio
Kits de synthèse d'ADNc, qScript™
N° de catalogue 733-1174
Fournisseur:  Quantabio
Numéro CAS:  
Kits de synthèse d'ADNc, qScript™
Kits de synthèse d'ADNc, qScript™
qScript™ cDNA Synthesis Kit, 100 réactions, 100 Assays
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 613.00
Connexion Pour la disponibilité
Product Details & Documents
Les kits de synthèse d'ADNc qScript™ contiennent de la transcriptase inverse qScript™, un mélange de transcriptase inverse MMLV et de protéine inhibitrice de la ribonucléase, optimisée pour une synthèse sensible et fiable de l'ADNc sur une large plage dynamique d'ARN. Les réactifs de synthèse d'ADNc sont fournis dans différents formats 'supermix' et 'kit' correspondant à des applications spécifiques.
  • Format supermix pour les applications à haut rendement
  • Représentation précise et claire de l'ARN dans l'ADNc résultant
  • Large plage dynamique pour l'obtention plus fiable des données d'échantillons précieux
  • Choix de méthodes d'amorçage adaptées à tous les besoins
qScript™ cDNA SuperMix est un format facile à utiliser pour la RT-PCR à deux étapes. Ce supermix à un tube contient tous les composants de la synthèse d'ADNc, notamment le tampon, les dNTP, le MgCl₂, les amorces (mélange optimisé d'amorces aléatoires et oligo dT), l'inhibiteur de la RNase, la transcriptase inverse qScript™ et les stabilisants. Il suffit d'ajouter l'ARN. Une synthèse complète de l'ADNc est réalisée en 40 minutes. L'uniformité et la reproductibilité sont assurées sur une large plage dynamique, quel que soit l'ARN fourni. En outre, qScript™ cDNA SuperMix garantit une excellente sensibilité et une représentation exacte des gènes de faible abondance. Le format supermix évite de devoir ajouter plusieurs composants, afin d'assurer une reproductibilité et une précision exceptionnelles. qScript™ cDNA SuperMix est disponible dans un format à tube unique ou à 96 puits.
qScript™ cDNA Synthesis Kit est un kit sensible et facile à utiliser pour la quantification de l'ARN à l'aide d'une RT-PCR à deux étapes. Ce kit contient un mélange optimisé d'amorces aléatoires et oligo (dT) pour une synthèse de premier brin robuste, reproductible et claire sur une large plage de concentrations de matrice d'ARN. Le qScript™ Reaction Mix (5X) contient tous les réactifs nécessaires pour la synthèse d'ADNc, à l'exception de la transcriptase inverse qScript™ et de l'ARN. La transcriptase inverse qScript™ est fournie dans un tube à part dans le kit. Ce kit est conçu pour les chercheurs utilisant le kit de synthèse d'ADNc Bio-Rad iScript™ pour des études en cours ou des procédures de fonctionnement standard qui ne peuvent pas adopter qScript™ cDNA SuperMix.
qScript™ Flex cDNA Kit est un format facile à utiliser pour la synthèse d'ADNc de premier brin qui prend en charge plusieurs stratégies d'amorçage d'ARN. qScript™ Flex Reaction Mix (5X) est optimisé pour une utilisation avec une combinaison d'amorces oligo dT, aléatoires ou spécifiques au gène. Un amplificateur d'amorçage d'ADNc exclusif est fourni pré-mélangé avec des amorces aléatoires et oligo dT dans un tube distinct pour une utilisation avec des amorces spécifiques au gène (fournies par l'utilisateur). Transcriptase inverse qScript™ fournie dans un autre tube distinct.
qScript™ Flex cDNA kit is an easy to use format for first-strand cDNA synthesis that supports multiple RNA priming strategies. The qScript™ Flex reaction mix (5X) is optimised for use with oligo dT, random or gene-specific primers in any combination. A proprietary cDNA-priming enhancer that improves sensitivity is provided pre-mixed with random and oligo dT primers, and in a separate tube for use with gene-specific primers (user provided). qScript™ Reverse Transcriptase is provided in a separate tube.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100 Assays
  • Désignation:
    qScript™ cDNA Synthesis Kit, 100 réactions
Spécifications